Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 25, 88 mm, 0,50 mm, oranje
Catalogus # BRAU4505905-01
Leverancier: B. Braun
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Kleurcode:oranje
- Ø:0,50 mm
- Meter:25
- Omschrijving:Spinocan®-naald
- Lengte:88 mm
- Seq:010