Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 25, 75 mm, 0,50 mm, oranje
Catalogus # BRAU4505751-01
Leverancier:   B. Braun
Needles, Spinocan®
Catalogus # BRAU4505751-01
Leverancier:  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 25, 75 mm, 0,50 mm, oranje
Price
136,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Kleurcode:
    oranje
  • Ø:
    0,50 mm
  • Meter:
    25
  • Omschrijving:
    Spinocan®-naald
  • Lengte:
    75 mm
  • Seq:
    009