Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 22, 75 mm, 0,70 mm, zwart
  BRAU4507754-13
 :   B. Braun
Needles, Spinocan®
  BRAU4507754-13
 :  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 22, 75 mm, 0,70 mm, zwart
136,00 €
1 * 25 ST
  • Kleurcode:
    zwart
  • Ø:
    0,70 mm
  • Meter:
    22
  • Omschrijving:
    Spinocan®-naald
  • Lengte:
    75 mm
  • Seq:
    007