Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 26, 88 mm, 0,45 mm, bruin
Catalogus # BRAU4502906-01
Leverancier:   B. Braun
Needles, Spinocan®
Catalogus # BRAU4502906-01
Leverancier:  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 26, 88 mm, 0,45 mm, bruin
Price
136,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Kleurcode:
    bruin
  • Ø:
    0,45 mm
  • Meter:
    26
  • Omschrijving:
    Spinocan®-naald
  • Lengte:
    88 mm
  • Seq:
    011