Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 27, 88 mm, 0,40 mm, grijs
Catalogus # BRAU4503902-01
Leverancier:   B. Braun
Needles, Spinocan®
Catalogus # BRAU4503902-01
Leverancier:  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Spinocan®-naald, 27, 88 mm, 0,40 mm, grijs
Price
136,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Kleurcode:
    grijs
  • Ø:
    0,40 mm
  • Meter:
    27
  • Omschrijving:
    Spinocan®-naald
  • Lengte:
    88 mm
  • Seq:
    012
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.