Shakers
Shaker and stand for thirty six Mojonnier tubes
Catalogus # 614-0185
Leverancier: GERBER FUNKE
Ga naar:
Product Details & Documents
Shakers for determining the fat content in milk according to Mojonnier's method. White PVC housing. Choice of models to accept 4, 6 or 36 Mojonnier extraction tubes. Units provide forceful, uniform and reproducible mixing.
- Timer, 0 to 15 min
- Produce 100 shakes per minute
- Model for 36 butyrometers is supplied with stand
Specificaties
- Omschrijving:Shaker and stand for thirty six Mojonnier tubes
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Cork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s methodCork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s method614-0188Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 0,40 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Extraction tubes, Mojonnier, with flattened bulbExtraction tubes, Mojonnier, with flattened bulb614-0187Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 23,70 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulbExtraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb614-0186Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 23,70 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Stand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s methodStand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s method614-0189Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 86,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.