Orders LinkContactUsLinkComponent
Shakers
Shakers
Shaker for six Mojonnier tubes
Catalogus # 614-0184
Leverancier:   GERBER FUNKE
Shakers
Catalogus # 614-0184
Leverancier:  GERBER FUNKE
Shakers
Shakers
Shaker for six Mojonnier tubes
Price
2 390,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Shakers for determining the fat content in milk according to Mojonnier's method. White PVC housing. Choice of models to accept 4, 6 or 36 Mojonnier extraction tubes. Units provide forceful, uniform and reproducible mixing.
  • Timer, 0 to 15 min
  • Produce 100 shakes per minute
  • Model for 36 butyrometers is supplied with stand
Specificaties
  • Omschrijving:
    Shaker for six Mojonnier tubes
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Cork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s method
    Cork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s method
    614-0188
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 0,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Extraction tubes, Mojonnier, with flattened bulb
    Extraction tubes, Mojonnier, with flattened bulb
    614-0187
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 23,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb
    Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb
    614-0186
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 23,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s method
    Stand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s method
    614-0189
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 86,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.