Cheese trier
Cheese trier, 190 mm, 125 mm, 13 mm
Catalogus # 300-0143
Leverancier: GERBER FUNKE
Ga naar:
Product Details & Documents
Chrome-nickel steel. Developed for sampling small cores and testing the readiness of cheeses without cutting them open. Ideal for use in milk-processing industries and cheese dairies.
- Black plastic handle
- Two different sizes available
Specificaties
- Ø:13 mm
- Onderdompeldiepte:125 mm
- Omschrijving:Cheese trier
- Lengte:190 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.