Racks for tubes, single use
13 mm, 100 (10×10), PS, 160×170×25 mm
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Polystyrene, flexible, white
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Boring Ø:13 mm
- Aant. gaten:100 (10×10)
- Materiaal:PS
- Seq:01
- b×d×h:160×170×25 mm