Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital stereo microscope, DM-143-FBGG-C
Reticle with 100 divisions in 10 mm (Ø = 23 mm)
  630-2784
 :   MOTIC
Digital stereo microscope, DM-143-FBGG-C
  630-2784
 :  MOTIC
Digital stereo microscope, DM-143-FBGG-C
Digital stereo microscope, DM-143-FBGG-C
Reticle with 100 divisions in 10 mm (Ø = 23 mm)
51,80 €
1 * 1 ST
This microscope features a binocular head, 45º inclined, with built-in digital camera (3 MP). It can be connected to a computer via USB port for viewing and capturing live images.
  • Greenough zoom optical system
  • Coarse focusing system with tension adjustment
  • Incident and transmitted halogen illumination with intensity control
  • Pole type stand with large working base
  • Large dual focusing knobs with slip clutch to prevent damage to mechanism
System requirements:
Windows XP or above, MAC OSX
Intel Pentium
1 Ghz processor, video card: 128 MB
RAM 512 MB or above
CD-ROM drive
USB 2.0
 : Supplied with software Motic Images Plus 2.0 for PC & MAC, dust cover and USB cable.
  • Omschrijving:
    Reticle with 100 divisions in 10 mm (Ø = 23 mm)
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • 632-9038
    Polarisatieapparatuur B.301
    1 * 1 ST - 105,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 632-9039
    Juwelenklem
    1 * 1 ST - 56,40 €
  •  
    Omschrijving
  • 632-9037
    Donkerveld-toevoeging met irisdiafragma
    1 * 1 ST - 113,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.