Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, mini
Funnels, mini
uitlaat 4 mm diameter, 50 mm, 27 mm
Catalogus # BOCH8855
Leverancier:   BOCHEM
Funnels, mini
Catalogus # BOCH8855
Leverancier:  BOCHEM
Funnels, mini
Funnels, mini
uitlaat 4 mm diameter, 50 mm, 27 mm
Price
5,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specificaties
  • Trechter uitw. Ø:
    27 mm
  • Omschrijving:
    uitlaat 4 mm diameter
  • Lengte:
    50 mm