Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, mini
uitlaat 8 mm diameter, 50 mm, 29 mm
  BOCH8857
 :   BOCHEM
Funnels, mini
  BOCH8857
 :  BOCHEM
Funnels, mini
Funnels, mini
uitlaat 8 mm diameter, 50 mm, 29 mm
5,00 €
1 * 1 ST
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
  • Trechter uitw. Ø:
    29 mm
  • Omschrijving:
    uitlaat 8 mm diameter
  • Lengte:
    50 mm