Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
125 ml, 40 mm, 43,7×56,1×87,5 mm
RIXI2-V0-0125-40
Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
RIXI2-V0-0125-40
HDPE, natural.
- Rigid and shatter-proof
- Resistant to water, aqueous solutions and most chemicals
- Excellent water vapour resistance
- Ribbed sides for secure grip
Square or rectangular bottles with large filling opening for packaging and storage of liquids, powders and granulates.
Ordering information: Screw caps must be ordered seperately.
Documents
RIXI2-E0-1000-40_TDS_EN
Fiche technique
- Capaciteit:125 ml
- Seq:11
- b×d×h:43,7×56,1×87,5 mm
- Ø inw. hals:40 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.