Tryptone Base Materials
Tryptone, Glass bottle for solids, 250 g
Catalogus # RC-111
Leverancier: G-Biosciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for the growth of E. coli and other microorganisms, as it provides a source of amino acids.
Available in different pack sizes
Solubility: Water
- Appearance: Cream to beige free flowing powder
- CAS: 91079-40-2
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:250 g
- Omschrijving:Tryptone
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.