Orders LinkContactUsLinkComponent
Tricine buffer substance
Tricine buffer substance
Bottle, 500 g
Catalogus # RC-104
Leverancier:   G-Biosciences
Tricine buffer substance
Catalogus # RC-104
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  5704-04-1
Tricine buffer substance
Bottle, 500 g
CAS-nummer:  5704-04-1
Price
405,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
This tricine is a buffer component used for the separation of low molecular weight peptides.
Synoniemen:  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  • CAS-nummer:5704-04-1
  • Formule:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  • MDL-nummer:MFCD00004277
  • Molecular Weight:179.17 g/mol
  • Merck index:13,09724
  • Smelten Pt:187 °C
  • Dichtheid:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:227-193-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    500 g
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.