Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar, Bacteriological Grade
Agar, Bacteriological Grade
Bottle, 1 kg
Catalogus # RC-004
Leverancier:   G-Biosciences
Agar, Bacteriological Grade
Catalogus # RC-004
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  9002-18-0
Agar, Bacteriological Grade
Agar, Bacteriological Grade
Bottle, 1 kg
CAS-nummer:  9002-18-0
Price
418,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
A purified agar that is a fine light colored powder that is used as a solidification agent in the preparation of microbiological culture media.
Bacteriological grade purity: Low contaminant levels suitable for sensitive microbiological applications.
Synoniemen:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • Formule:(C₁₂H₁₈O₉)n
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Smelten Pt:90 °C
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.