Orders LinkContactUsLinkComponent
COD standards
COD standards
COD standard solution, 10000 mg/l, 500 mL
Catalogus # REGECOD10M
Leverancier:   REAGECON
COD standards
Catalogus # REGECOD10M
Leverancier:  REAGECON
CAS-nummer:  
COD standards
COD standard solution, 10000 mg/l, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
198,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Ideal for use as control standards to verify that correct analysis for COD has taken place.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    10000 mg/l
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    COD standard solution
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.