Group Lockout Boxes
Group lockout centre with 8 hooks and 1 slot, rood, 305×64×195 mm, Acryl
Catalogus # BRDY800116
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
For group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box.
- Transparent front cover allows for easy viewing of contents
- Hooks for keys and slot for locks
- Components not included
Specificaties
- Kleur:rood
- Omschrijving:Group lockout centre with 8 hooks and 1 slot
- Materiaal:Acryl
- b×d×h:305×64×195 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.