Orders LinkContactUsLinkComponent
Spanner wrenches
Spanner wrenches
Spanner wrench, for nuts Ø 65 - 75 mm, for HiScale™ 26 columns, Gegalvaniseerd Staal
Catalogus # 28-9647-77
Leverancier:   Cytiva
Spanner wrenches
Catalogus # 28-9647-77
Leverancier:  Cytiva
Spanner wrenches
Spanner wrenches
Spanner wrench, for nuts Ø 65 - 75 mm, for HiScale™ 26 columns, Gegalvaniseerd Staal
Price
99,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These spanner wrenches are used with HiScale™ columns. To readjust the position of the adapter in the column a spanner can be used to turn the end cap. To prevent the column from rotating, a second spanner can be used to hold the end housing.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Spanner wrench, for nuts Ø 65 - 75 mm, for HiScale™ 26 columns
  • Materiaal:
    Gegalvaniseerd Staal
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.