Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Büchner-trechters
VWR®, Büchner-trechters
29 mm, 10 ml, 27 mm
Catalog # 511-0048
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Büchner-trechters
Catalog # 511-0048
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Büchner-trechters
VWR®, Büchner-trechters
29 mm, 10 ml, 27 mm
Price
42,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren of membraanfiltratieschijven.
Documents
Specifications
  • Ø plaat:
    29 mm
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Seq:
    01
  • Voor filter Ø:
    27 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.