Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Büchner-trechters
77 mm, 120 ml, 70 mm
Catalogus # 511-0057
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Büchner-trechters
Catalogus # 511-0057
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Büchner-trechters
VWR®, Büchner-trechters
77 mm, 120 ml, 70 mm
Price
66,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren of membraanfiltratieschijven.
Documents
Specificaties
  • Ø plaat:
    77 mm
  • Capaciteit:
    120 ml
  • Seq:
    05
  • Voor filter Ø:
    70 mm