VWR®, Büchner-trechters
97 mm, 240 ml, 90 mm
Catalog # 511-0058
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren of membraanfiltratieschijven.
Documents
VWR® for filtration
Product Literature
Specifications
- Ø plaat:97 mm
- Capaciteit:240 ml
- Seq:06
- Voor filter Ø:90 mm