VWR®, Büchner-trechters
130 mm, 600 ml, 125 mm
Catalogus # 511-0065
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren of membraanfiltratieschijven.
Documents
VWR® for filtration
Product documentatie
Specificaties
- Ø plaat:130 mm
- Capaciteit:600 ml
- Seq:08
- Voor filter Ø:125 mm