Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Büchner-trechters
156 mm, 1000 ml, 150 mm
N° de catalogue 511-0066
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Büchner-trechters
N° de catalogue 511-0066
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Büchner-trechters
VWR®, Büchner-trechters
156 mm, 1000 ml, 150 mm
Prix
202,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren of membraanfiltratieschijven.
Spécifications
  • Ø plaat:
    156 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Seq:
    09
  • Voor filter Ø:
    150 mm