Padlock control centres
Padlock control centre, 18 hooks, rood, 457×50×394 mm
Catalogus # BRDY800118
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
These padlock control centres provide safe storage and controlled access to padlocks.
- Made from powder-coated steel
- Each nickel coated metal hook can hold two locks
- Two keys are provided for cabinet lock
Bestelinformatie: Components not included. Padlocks need to be ordered separately.
Specificaties
- Kleur:rood
- Omschrijving:Padlock control centre, 18 hooks
- Seq:02
- b×d×h:457×50×394 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.