Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, Axal™
Forceps, Axal™
Straight, fine tips, 1 Axal™, 120 mm
Catalogus # OUTI1-AXAL
Leverancier:   OUTILS RUBIS
Forceps, Axal™
Catalogus # OUTI1-AXAL
Leverancier:  OUTILS RUBIS
Forceps, Axal™
Forceps, Axal™
Straight, fine tips, 1 Axal™, 120 mm
Price
102,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cobalt-chromium-molybdenum alloy. These forceps with very high Vicker hardness offer a range of physical, chemical and technological properties that make them appropriate for a wide variety of applications. Exceptional good tolerance on human tissues.
  • High yield strength alloy
  • 100% antimagnetic, rust proof and acid resistant
  • Highly resistant to corrosion, stress corrosion cracking and hydrogen embattlement
  • Temperature resistance of 500° C
  • Good fatigue and tensile strength guarantee durability
Perfect forceps for surgical appliances and laboratories.
Specificaties
  • Type:
    1 Axal™
  • Omschrijving:
    Straight, fine tips
  • Lengte:
    120 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.