Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, Axal™
Forceps, Axal™
Straight, fine tips, 0 Axal™, 120 mm
  OUTI0-AXAL
Forceps, Axal™
  OUTI0-AXAL
Forceps, Axal™
Forceps, Axal™
Straight, fine tips, 0 Axal™, 120 mm
105,00 €
1 * 1 ST
Cobalt-chromium-molybdenum alloy. These forceps with very high Vicker hardness offer a range of physical, chemical and technological properties that make them appropriate for a wide variety of applications. Exceptional good tolerance on human tissues.
  • High yield strength alloy
  • 100% antimagnetic, rust proof and acid resistant
  • Highly resistant to corrosion, stress corrosion cracking and hydrogen embattlement
  • Temperature resistance of 500° C
  • Good fatigue and tensile strength guarantee durability
Perfect forceps for surgical appliances and laboratories.
  • Type:
    0 Axal™
  • Omschrijving:
    Straight, fine tips
  • Lengte:
    120 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.