Faecal containers with screw cap
25 ml, without label and spoon, sterile, PP, 25 mm, 80 mm
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Containers made of PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
With or without spoon and label.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø uitw.:25 mm
- Type:without label and spoon, sterile
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:80 mm
- Materiaal:PP