Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petrischalen

Petrischalen

Without vents, 120 mm, 14 mm, Aseptisch, 32×10/bag
Catalogus # ANICP120N000
Leverancier:   Anicrin
Petrischalen
Catalogus # ANICP120N000
Leverancier:  Anicrin
Petrischalen
Petrischalen

Without vents, 120 mm, 14 mm, Aseptisch, 32×10/bag

Price
272,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 320 ST
Specificaties
  • Ø:
    120 mm
  • Verpakt:
    32×10/bag
  • Steriliteit:
    Aseptisch
  • Uitvoering:
    Without vents
  • Hoogte:
    14 mm
  • Seq:
    11