Orders LinkContactUsLinkComponent
Petrischalen
Petrischalen
Met drie ventilatieopeningen, 90 mm, 15 mm, Aseptisch, 25 zakken met 20 stuks
Catalogus # ANIC00.20.18PAB
Leverancier:   Anicrin
Petrischalen
Catalogus # ANIC00.20.18PAB
Leverancier:  Anicrin
Petrischalen
Petrischalen
Met drie ventilatieopeningen, 90 mm, 15 mm, Aseptisch, 25 zakken met 20 stuks
Price
122,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Specificaties
  • Ø:
    90 mm
  • Verpakt:
    25 zakken met 20 stuks
  • Steriliteit:
    Aseptisch
  • Uitvoering:
    Met drie ventilatieopeningen
  • Hoogte:
    15 mm
  • Seq:
    05