Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petrischalen

Petrischalen

Without vents, 90 mm, 15 mm, Aseptisch, 25×20/bag
Catalogus # ANIC00.20.18PABNV
Leverancier:   Anicrin
Petrischalen
Catalogus # ANIC00.20.18PABNV
Leverancier:  Anicrin
Petrischalen
Petrischalen

Without vents, 90 mm, 15 mm, Aseptisch, 25×20/bag

Price
130,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Specificaties
  • Ø:
    90 mm
  • Verpakt:
    25×20/bag
  • Steriliteit:
    Aseptisch
  • Uitvoering:
    Without vents
  • Hoogte:
    15 mm
  • Seq:
    07