Petrischalen
With 3 vents, 60 mm, 8 mm, Aseptisch, 50×10/bag
: Anicrin
PS. Suitable for all microbiology applications.
- Ø:60 mm
- Verpakt:50×10/bag
- Steriliteit:Aseptisch
- Uitvoering:With 3 vents
- Hoogte:8 mm
- Seq:03