Orders LinkContactUsLinkComponent
Petrischalen
Petrischalen
Without vents, 60 mm, 8 mm, Aseptisch, 50×10/bag
Catalogus # ANIC00.10.18PAD
Leverancier:   Anicrin
Petrischalen
Catalogus # ANIC00.10.18PAD
Leverancier:  Anicrin
Petrischalen
Petrischalen
Without vents, 60 mm, 8 mm, Aseptisch, 50×10/bag
Price
114,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Specificaties
  • Ø:
    60 mm
  • Verpakt:
    50×10/bag
  • Steriliteit:
    Aseptisch
  • Uitvoering:
    Without vents
  • Hoogte:
    8 mm
  • Seq:
    01