Cryovials, Nalgene®
Cryogene vials met barcode, 5,00 ml, Conische bodem, 13,5×92 mm, PP, Ja, Screw cap, +
Catalogus # 479-2502
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Cryovials, Nalgene®
Catalogus # 479-2502
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Geschikt voor opslag vanaf algemene koude opslag (+4 °C) tot de dampfase van vloeibaar stikstof.
- Black barcode on white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
- Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
- External thread, conical bottom, self-standing
- Non cytotoxic, DNase- and RNase-free
PPCO, steriel.
System 100™ vials met PP-sluiting en interne siliconen afdichting voor maximale opslagcapaciteit.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:13,5×92 mm
- Steriel:+
- Capaciteit:5,00 ml
- Omschrijving:Cryogene vials met barcode
- Materiaal:PP
- Seq:03
- Soort dop:Screw cap
- Bodem:Conische bodem
- Cat. No.:479-2502
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage