Labels for MiniMark printer, type B-7569
Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 29MM RED, Vinyl, Permanent acryl, Thermal transfer, rood, MiniMark™, 29 mm, 29 mm×35 m, 35 m
Catalogus # BRDY120849
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
The B-7569 vinyl labelling tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
- Gloss finish
- Permanent acrylic
Documents
Specificaties
- Printer:MiniMark™
- Printing method:Thermal transfer
- Type:B-7569
- Kleur:rood
- Omschrijving:Label printer tape
- Afmetingen:29 mm×35 m
- Lengte:35 m
- Materiaal:Vinyl
- Seq:27
- Model:TAPE MINIMARK B7569 29MM RED
- Breedte:29 mm
- Kleefstof :Permanent acryl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.