Double spatulas, powder
210 mm, 9 mm
Catalogus # 231-0546
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel.
- With round handle, one flat and one scoop shaped, rounded spatula end
- Straight shape
- Very good thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
Specificaties
- Lengte:210 mm
- Breedte blad:9 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.