Dubbele microspatels
210 mm, 4 mm
Catalogus # 231-0465
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele spatel voor allerlei toepassingen. Met ronde steel, een vlak en een afgerond spateluiteinde.
- Straight shape
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Very flexible blades
Documents
RSGA032.150_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Lengte:210 mm
- Breedte blad:4 mm