Orders LinkContactUsLinkComponent
Cup samplers
Cup samplers
Bekermonsternemer, Jumbo, Roestvrij staal 316, 500 ml, 1000 mm, 80 mm
Catalogus # SAMP5030J-1000
Leverancier:   Sampling Systems
Cup samplers
Catalogus # SAMP5030J-1000
Leverancier:  Sampling Systems
Cup samplers
Cup samplers
Bekermonsternemer, Jumbo, Roestvrij staal 316, 500 ml, 1000 mm, 80 mm
Price
1 060,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
  • Single point liquid sampler with removable cup
  • Simple operation, easy to clean and hygienic design
  • Discrete samples to be taken from known heights within the product
Specificaties
  • Ø:
    80 mm
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Omschrijving:
    Bekermonsternemer, Jumbo
  • Lengte:
    1000 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 316
  • Seq:
    04
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal van borstelharen
    Ø borstelkop
    Totale lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    1600 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 59,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal van borstelharen
    Ø borstelkop
    Totale lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    1100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 49,50 €