VWR®, Ergonomische vloermatten, Basic Bubble en Basic Smooth
Deze matten zijn gemaakt van polyurethaan met een lage dichtheid en bieden een ergonomisch antivermoeidheidsprofiel. Luchtkussenmatten zijn ontworpen voor droge, niet-kritieke omgevingen, waardoor struikelgevaar, lichaamspijn, kwaliteitsproblemen en ziekteverzuim worden verminderd. De gladde, platte matten zijn ideaal voor droge, niet-kritische omgevingen waar zit- en stawerkplekken gecombineerd zijn, of waar karren of trolleys gebruikt moeten worden.
- De gegoten, afgeschuinde randen krullen niet op, waardoor struikelgevaar wordt geëlimineerd
- Elke maat of elke vorm - zal altijd uit één stuk bestaan: Geen overlappende of versleten verbindingsmatten
- Ergonomisch ontwerp stimuleert het lichaam om de bloedcirculatie en alertheid te verhogen
- Siliconen- en latexvrij
- Garantie tot 3 jaar
DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
: DIN 53505, EN ISO 5271, ASTM D 624
- Kleur:grijs
- l×b:600×2100 mm
- Dikte:11 mm