Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Ergonomische vloermatten, Basic Bubble en Basic Smooth
VWR®, Ergonomische vloermatten, Basic Bubble en Basic Smooth
, grijs, 900×1500 mm, 11 mm
Catalog # 115-1222
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Ergonomische vloermatten, Basic Bubble en Basic Smooth
Catalog # 115-1222
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Ergonomische vloermatten, Basic Bubble en Basic Smooth
VWR®, Ergonomische vloermatten, Basic Bubble en Basic Smooth
, grijs, 900×1500 mm, 11 mm
Price
187,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze matten zijn gemaakt van polyurethaan met een lage dichtheid en bieden een ergonomisch antivermoeidheidsprofiel. Luchtkussenmatten zijn ontworpen voor droge, niet-kritieke omgevingen, waardoor struikelgevaar, lichaamspijn, kwaliteitsproblemen en ziekteverzuim worden verminderd. De gladde, platte matten zijn ideaal voor droge, niet-kritische omgevingen waar zit- en stawerkplekken gecombineerd zijn, of waar karren of trolleys gebruikt moeten worden.
  • De gegoten, afgeschuinde randen krullen niet op, waardoor struikelgevaar wordt geëlimineerd
  • Elke maat of elke vorm - zal altijd uit één stuk bestaan: Geen overlappende of versleten verbindingsmatten
  • Ergonomisch ontwerp stimuleert het lichaam om de bloedcirculatie en alertheid te verhogen
  • Siliconen- en latexvrij
  • Garantie tot 3 jaar
DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Certifications: DIN 53505, EN ISO 5271, ASTM D 624
Specifications
  • Kleur:
    grijs
  • l×b:
    900×1500 mm
  • Dikte:
    11 mm
  • Cat. No.:
    115-1222