Bottle brushes
White, Polyester, 82,5 mm, Kunststof, 406 mm
Catalogus # 129-0599
Leverancier: MICRONOVA
Ga naar:
Product Details & Documents
Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
- Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials
- BPA-free
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Polyester
- Ø borstelkop:82,5 mm
- Handle material:Kunststof
- Omschrijving:White
- Seq:06
- Totale lengte:406 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.