Cryoboxen, karton
50 mm Cryobox with 100-cell divider, square shaped, 1 kg, 10×10, wit, 127×127×50 mm
Catalogus # HERA820109
Leverancier: Thermo Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Cryobestendig karton.
- Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
- Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
Voor opslag van cryovials bij lage temperaturen.
Documents
HERA820002_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Compartimenten:10×10
- Uitw. b×d×h:127×127×50 mm
- Kleur:wit
- Omschrijving:50 mm Cryobox with 100-cell divider, square shaped, 1 kg
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



