Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxen, karton
Cryoboxen, karton
5×5, 24 mm
Catalogus # HERA820025
Leverancier:   Thermo Scientific
Cryoboxen, karton
Catalogus # HERA820025
Leverancier:  Thermo Scientific
Cryoboxen, karton
Cryoboxen, karton
5×5, 24 mm
Price
4,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cryobestendig karton.
  • Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
Voor opslag van cryovials bij lage temperaturen.
Documents
Specificaties
  • Compartimenten:
    5×5
  • Voor buizen Ø:
    24 mm