Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxen, karton
Cryoboxen, karton
50 mm Cryobox with 81-cell divider,square shaped, 0,99 kg, 9×9, wit, 127×127×50 mm
Catalogus # HERA820002
Leverancier:   Thermo Scientific
Cryoboxen, karton
Catalogus # HERA820002
Leverancier:  Thermo Scientific
Cryoboxen, karton
Cryoboxen, karton
50 mm Cryobox with 81-cell divider,square shaped, 0,99 kg, 9×9, wit, 127×127×50 mm
Price
7,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cryobestendig karton.
  • Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
Voor opslag van cryovials bij lage temperaturen.
Documents
Specificaties
  • Compartimenten:
    9×9
  • Uitw. b×d×h:
    127×127×50 mm
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    50 mm Cryobox with 81-cell divider,square shaped, 0,99 kg
  • Seq:
    03