Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxen, karton
Cryoboxen, karton
-, 8×8, 14 mm
Catalogus # HERA820064
Leverancier:   Thermo Scientific
Cryoboxen, karton
Catalogus # HERA820064
Leverancier:  Thermo Scientific
Cryoboxen, karton
Cryoboxen, karton
-, 8×8, 14 mm
Price
4,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cryobestendig karton.
  • Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
Voor opslag van cryovials bij lage temperaturen.
Documents
Specificaties
  • Compartimenten:
    8×8
  • Voor buizen Ø:
    14 mm
  • Omschrijving:
    -
  • Seq:
    09