Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxen, karton
-, 9×9, 13 mm
  HERA820081
Cryoboxen, karton
  HERA820081
Cryoboxen, karton
Cryoboxen, karton
-, 9×9, 13 mm
4,60 €
1 * 1 ST
Cryobestendig karton.
  • Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
Voor opslag van cryovials bij lage temperaturen.
  • Compartimenten:
    9×9
  • Voor buizen Ø:
    13 mm
  • Omschrijving:
    -
  • Seq:
    10