Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxen, karton
-, 10×10, 12 mm
Catalogus # HERA820100
Leverancier:   Thermo Scientific
Cryoboxen, karton
Catalogus # HERA820100
Leverancier:  Thermo Scientific
Cryoboxen, karton
Cryoboxen, karton
-, 10×10, 12 mm
Price
4,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cryobestendig karton.
  • Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
Voor opslag van cryovials bij lage temperaturen.
Specificaties
  • Compartimenten:
    10×10
  • Voor buizen Ø:
    12 mm
  • Omschrijving:
    -
  • Seq:
    11
  • Cat. No.:
    HERA820100
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.