Cryoboxen, karton
80 mm Cryobox with 81-cell divider, square shaped, 0,08 kg, 9×9, wit, 127×127×80 mm
Catalogus # HERA820003
Leverancier: Thermo Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Cryobestendig karton.
- Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
- Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
Voor opslag van cryovials bij lage temperaturen.
Documents
HERA820002_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Compartimenten:9×9
- Uitw. b×d×h:127×127×80 mm
- Kleur:wit
- Omschrijving:80 mm Cryobox with 81-cell divider, square shaped, 0,08 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



