Sondes
Externe vervangingssonde voor EBI 300 to, Ø × L: 4 × 50 mm, TPC 300, TPC 300 (NTC), –35...+75 °C, T: ±0,5 °C (–20…+40 °C); ±0,8 °C for the remaining measurement range
Catalogus # 620-1860
Leverancier: EBRO
Ga naar:
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
- Meetbereik:–35...+75 °C
- Omschrijving:Externe vervangingssonde voor EBI 300 to, Ø × L: 4 × 50 mm, TPC 300
- Juistheid:T: ±0,5 °C (–20…+40 °C); ±0,8 °C for the remaining measurement range
- Type:TPC 300 (NTC)