Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 4900 series, width 85 mm, BBP™11, 70 m, zwart
Catalogus # BRDY804794
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
TDS Brady R600 Halogen Free Series Thermal Transfer Ribbon
Technische fiche
Specificaties
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Thermal transfer printer ribbon, 4900 series, width 85 mm
- Lengte:70 m
- Seq:09
- Voor:BBP™11
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.